SAB1305758 has only been validated with human samples. It has not been determined whether or not this antibody will detect the mouse NPRL2.
SAB1305758
ANTI-NPRL2(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Gene 21 protein, NPRL2, Nitrogen permease regulator 2-like protein, TUSC4, Tumor suppressor candidate 4
Scegli un formato
457,00 €
Scegli un formato
About This Item
457,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
43658 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPRL2(10641)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Does this antibody recongnize the mouse NPRL2?
1 risposta-