The antigen region is located within the 149-175 amino acid range. The primary accession number for this information is P42574, which can be found at the UniProtKB database
SAB1305630
ANTI-CLEAVED-CASP3 (ASP175) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Apopain, CASP3, CPP32, Caspase-3, Cysteine protease CPP32
Scegli un formato
457,00 €
Scegli un formato
About This Item
457,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
31608 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Asp175)
Informazioni sul gene
human ... CASP3(836)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the sequence of the immunogen used to produce the SAB1305630-400UL antibody? This is needed to check for similarity with the animal model in use.
1 risposta-