Documenti fondamentali
SAB1305031
Sigma-Aldrich
ANTI-ALKALINE PHOSPHATASE (ALPI) (CENTER antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IAP, Intestinal alkaline phosphatase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
56812 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALPI(248)
Stato fisico
Purified rabbit polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.