Documenti fondamentali
SAB1304597
Sigma-Aldrich
ANTI-AIG1 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AIG-1, AIG1, Androgen-induced gene 1 protein, CGI-103
Scegli un formato
400 μL
457,00 €
457,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
457,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
457,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
28222 Da
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AIG1(51390)
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
William H Parsons et al.
Nature chemical biology, 12(5), 367-372 (2016-03-29)
Enzyme classes may contain outlier members that share mechanistic, but not sequence or structural, relatedness with more common representatives. The functional annotation of such exceptional proteins can be challenging. Here, we use activity-based profiling to discover that the poorly characterized