SAB1303264
ANTI-EIF2C2 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Ago2, Argonaute-2, Eif2c2, Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, Kiaa4215, Piwi/argonaute family protein meIF2C2, Slicer protein, eIF-2C 2, eIF2C 2
Scegli un formato
388,00 €
Scegli un formato
About This Item
388,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
97101 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGO2(27161)
mouse ... Ago2(239528)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)