Documenti fondamentali
SAB1302591
Sigma-Aldrich
ANTI-MOUSE FGFR3 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FL cytokine receptor, Fgfr3, Fibroblast growth factor receptor 3, Flk-2, Flt-3, Flt3, Mfr3, Sam3
Scegli un formato
400 μL
388,00 €
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
388,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
87758 Da (76 kd Isoform 3)
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)