SAB1300789
Anti-IL3R (C-term V759) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD131 antigen, Anti-CDw131, Anti-GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common β-chain
Scegli un formato
281,00 €
Scegli un formato
About This Item
281,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
Ig fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL3R(1439)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal(V759) region of human IL3R.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)