SAB1300711
Anti-MSH3 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DNA mismatch repair protein Msh3, Anti-DUP, Anti-Divergent upstream protein, Anti-MRP1, Mismatch repair protein 1
Scegli un formato
374,00 €
Scegli un formato
About This Item
374,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MSH3(4437)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human MSH3.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)