SAB1300696
Anti-OIT3(L) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LZP, Anti-Liver-specific zona pellucida domain-containing protein, Anti-OIT3, Anti-Oncoprotein-induced transcript 3 protein [Precursor]
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OIT3(170392)
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a GST tag human OIT3 recombinant protein.