Documenti fondamentali
SAB1300685
Sigma-Aldrich
Anti-ANGEL2 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ANGEL2, Anti-KIAA0759L, Anti-Protein angel homolog 2
Scegli un formato
100 μG
281,00 €
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
281,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANGEL2(90806)
Descrizione generale
ANGEL 2 is a member of the CCR4/nocturin family.
Immunogeno
ANGEL2 (NP_653168, 113-149)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human ANGEL2.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)