SAB1300667
Anti-SULT4A1b (C-Term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BRSTL1, Anti-Brain sulfotransferase-like protein 1, Anti-HBR-STL, Anti-HBR-STL-1, Nervous system sulfotransferase
Scegli un formato
281,00 €
Scegli un formato
About This Item
281,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SULT4A1B(25830)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-term of human SULT4A1b.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)