Documenti fondamentali
SAB1300649
Sigma-Aldrich
Anti-ADPRH (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
281,00 €
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
281,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADPRH(141)
Descrizione generale
ADP-ribosylarginine hydrolase (ADPRH) is part of the ADP-ribosylhydrolase (ARH) gene family.
Immunogeno
ADPRH (ARHY_HUMAN, 315-350)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human ADPRH.
Azioni biochim/fisiol
ADP-ribosylarginine hydrolase (ADPRH) catalyzes the removal of mono-ADP-ribose from arginine residues of proteins in the ADP-ribosylation cycle. Unlike the rat and mouse enzymes, which require DTT for maximal activity, the human enzyme is DTT-independent.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cloning, expression, purification and crystallization as well as X-ray fluorescence and preliminary X-ray diffraction analyses of human ADP-ribosylhydrolase 1.
kernstock S
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications (2009)
The family of toxin-related ecto-ADP-ribosyltransferases in humans and the mouse.
Glowacki G
Protein Science (2002)