SAB1300334
Anti-NRG3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Membrane-bound isoform [Precursor], Anti-NRG3, Anti-Pro-NRG3, Anti-Pro-neuregulin-3
Scegli un formato
374,00 €
Scegli un formato
About This Item
374,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRG3(10718)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NRG3.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)