SAB1300296
Anti-FACL6 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LACS 6, Anti-Long-chain acyl-CoA synthetase 6, Anti-Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 6
Scegli un formato
281,00 €
Scegli un formato
About This Item
281,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FACL6(23305)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human FACL6.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)