Documenti fondamentali
SAB1300240
Sigma-Aldrich
Anti-RPC5 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DNA-directed RNA polymerases III 80 kDa polypeptide, Anti-KIAA1452, Anti-POLR3E, Anti-RNA polymerase III subunit 5, Anti-RPC5
Scegli un formato
100 μG
281,00 €
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
281,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPC5(55718)
Descrizione generale
RNA polymerase III synthesizes RNA components of the protein synthesis, pre-mRNA splicing, and tRNA processing apparatuses. The holoenzyme consists of about 15 different subunits. The RPC5 subunit is essential for efficient transcription from both the type 2 VAI and type 3 U6 RNA polymerase III promoters.
Immunogeno
RPC5 (NP_060589, 149-183)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human RPC5.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)