Documenti fondamentali
SAB1300160
Sigma-Aldrich
Anti-PRDM5 (PFM2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PFM2, Anti-PR domain zinc finger protein 5, Anti-PR domain-containing protein 5
Scegli un formato
100 μG
272,00 €
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
272,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDM5(11107)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a transcription factor of the PR-domain protein family. It contains a PR-domain and multiple zinc finger motifs. Transcription factors of the PR-domain family are known to be involved in cell differentiation and tumorigenesis.
Immunogeno
PRDM5 (NP_061169, N Terminal)
This antibody is generated from rabbits immunized with purified recombinant GST fusion protein encoding the N-terminal region of human PRDM5.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)