SAB1300155
Anti-Mouse Mogt2 (C-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Acyl CoA:monoacylglycerol acyltransferase 2, Anti-MGAT2, Anti-Monoacylglycerol O-acyltransferase 2, Diacylglycerol acyltransferase 2-like protein 5, Monoacylglycerol O-acyltransferase 1-like
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
Ig fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of mouse MOGT2.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)