Vai a
T-021
Trinitroglycerin solution
1 % (w/w) in propylene glycol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5N3O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.09
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
79,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 % (w/w) in propylene glycol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[N+]([O-])OCC(CO[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H5N3O9/c7-4(8)13-1-3(15-6(11)12)2-14-5(9)10/h3H,1-2H2
InChI key
SNIOPGDIGTZGOP-UHFFFAOYSA-N
General description
Trinitroglycerin, also commonly known as nitroglycerin, is a pharmaceutical vasodilator used to treat heart conditions such as angina and chronic heart failure. This explosive compound is also an ingredient in dynamite and gunpowder. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in chromatography or mass spectrometry-based applications in pharmaceutical research or clinical toxicology.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trinitroglycerin solution
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)