SAB1300137
Monoclonal Anti-FGFR4 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD334 antigen, Anti-FGFR-4, Anti-FGFR4, Anti-Fibroblast growth factor receptor 4, Anti-JTK2
Scegli un formato
318,00 €
Scegli un formato
About This Item
318,00 €
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
53CT32.19.3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGFR4(2264)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Purified recombinant FGFR4 fusion protein was used to produced this monoclonal antibody.
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)