Documenti fondamentali
SAB1300066
Sigma-Aldrich
Anti-USP1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HUBP, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 1, Anti-Ubiquitin thioesterase 1, Deubiquitinating enzyme 1, Ubiquitin-specific-processing protease 1
Scegli un formato
100 μG
309,00 €
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
309,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... USP1(7398)
Descrizione generale
Deubiquitinating enzymes (DUBs) are capable of producing a free ubiquitin moiety from ubiquitin-fused precursors and ubiquitinylated proteins in cells. DUBs possess conserved catalytic regions known as the ′cys domain′ and the ′his domain.′ There are 2 distinct families of DUBs: ubiquitin-specific processing proteases (UBPs, or USPs) and ubiquitin C-terminal hydrolases (UCHs).
Immunogeno
USP1 (NP_003359, 612-648)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human USP1.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)