Documenti fondamentali
SAB1105839
Sigma-Aldrich
Anti-KLHDC4 (336-349) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Kelch domain containing 4
Scegli un formato
200 μL
284,00 €
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
284,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt ~58 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLHDC4(54758)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 336-349 of human KLHDC4
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)