SAB1105562
Anti-FKBP1A (53-66) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-FK506 binding protein 1A, Anti-FKBP-12, Anti-FKBP1, Anti-FKBP12C, Anti-PKC12, Anti-PPIASE
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2,000
N° accesso UniProt
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)