S9447
Monoclonal Anti-α-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 4E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen ~36 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:5,000 using rat brain and kidney
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NAPA(8775)
rat ... Napa(140673)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1