Documenti fondamentali
S9322
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-α/β-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 16D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16D1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36 kDa
antigen ~38 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human, chicken, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:5,000 using chicken or rat kidney and brian
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Immunogeno
recombinant human α-SNAP.
Stato fisico
Solution in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 50% glycerol, and 3 mM sodium azide.
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)