Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 101,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 358,00 € |
Informazioni su questo articolo
101,00 €
Nome del prodotto
(±)-Sulpiride,
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
InChI key
BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA4(762), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768), DRD2(1813)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (titration) | description solid | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble, 0.1 M HCl: soluble | solubility - | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL, 0.1 M HCl: >40 mg/mL, ethanol: >40 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: insoluble | solubility - |
| color white | color - | color white | color white |
| Gene Information human ... CA1(759), CA2(760), CA4(762), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768), DRD2(1813) | Gene Information human ... DRD2(1813), DRD3(1814) | Gene Information human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988) | Gene Information human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR6(3362), HTR7(3363) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?