Vai a
S7771
(S)-(−)-Sulpiride
≥98% (titration)
Sinonimo/i:
(S)-5-Aminosulfonyl-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, Levosulpiride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
83,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
83,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
mp
183-186 °C (lit.)
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1
InChI key
BGRJTUBHPOOWDU-NSHDSACASA-N
Application
(S)-(−)-Sulpiride was used to study the effect of dopamine D2 receptor function on activation of KCNQ potassium channels10 and on depression-like behavior in ovariectomized female rats.11
Biochem/physiol Actions
(S)-(−)-Sulpiride or Levosulpiride blocks the inhibitory enteric D2 receptors (neuronal and muscular). It has prokinetic activity and is effective in the treatment of functional dyspepsia and gastroparesis in insulin-dependent diabetes mellitus patients.7,8 Since dopamine controls human sexual function, (S)-(−)-Sulpiride is reportedly effective in treatment of erectile dysfunctions.9
D2 dopamine receptor antagonist; antipsychotic.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
34002
(S)-(−)-Sulpiride VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34002
(S)-(−)-Sulpiride
description
≥98% (titration)
description
VETRANAL®, analytical standard
assay
≥98% (titration)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
originator
Sanofi Aventis
originator
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814)
rat ... Adra1a(29412), Drd2(24318), Drd3(29238), Htr1a(24473), Htr2a(29595)
Gene Information
-
mp
183-186 °C (lit.)
mp
183-186 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-Sulpiride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)