Vai a
S7271
Sample diffusion discs for LC columns
column I.D. 2.5 cm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
30,90 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
30,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
A 20 μm polyethylene disc sealed to an acrylic ring. Installed on top of column packing in an open-ended column, it protects the packing from disruption.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z180173933422
AFM Disc disc diam. 10 mm
Sigma-Aldrich
933422
AFM Disc
description
column I.D. 2.5 cm
description
Luer tip, 1 mm bore, PTFE
description
disc diam. 10 mm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
column I.D.
2.5 cm
column I.D.
-
column I.D.
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)