Documenti
S7126
Sigma-Aldrich
Suberic acid
Sinonimo/i:
Octanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
HOOC(CH2)6COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Beilstein:
1210161
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
P. eboll.
230 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
140-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - closed cup