S5003
Stearyl acetate
≥99%
Sinonimo/i:
Acetic acid stearyl ester
About This Item
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥99%
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h3-19H2,1-2H3
OIZXRZCQJDXPFO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)