S2147
Monoclonal Anti-Superoxide Dismutase (SOD) antibody produced in mouse
clone SD-G6, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-ALS, Anti-ALS1, Anti-HEL-S-44, Anti-IPOA, Anti-SOD, Anti-STAHP, Anti-hSod1, Anti-homodimer
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SD-G6, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
canine, human, rat
tecniche
indirect ELISA: 1:300
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOD1(6647)
rat ... Sod1(24786)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)