S150
Spermine–Nitric oxide complex
source of nitric oxide
Sinonimo/i:
N-[4-[1-(3-Aminopropyl)-2-hydroxy-2-nitrosohydrazino]butyl]-1,3-propanediamine, SPER/NO, Spermine NONOate
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
methanol: ≥1 mg/mL
H2O: ≥2 mg/mL
εmax
8500 at 252 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCCN(N(N=O)O)CCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N6O2/c11-5-3-8-13-7-1-2-9-15(10-4-6-12)16(18)14-17/h13,18H,1-12H2
QPIOUFBAROSIAN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?