S1444
Anti-Sprouty 2 (N-Terminal) from rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-IGAN3, Anti-hSPRY2
Scegli un formato
246,00 €
Prezzo di listino492,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
246,00 €
Prezzo di listino492,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 32-35 kDa (doublet)
Reattività contro le specie
human, canine
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using 293-T transfected with human Sprouty 2.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using 293-T cells transfected with human Sprouty 2.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using MDCK (Madin Darby canine kidney) cells.
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPRY2(10253)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)