Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 198,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 346,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H68N7O17P3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1031.98
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
198,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
Application
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Oleoyl coenzyme A (Oleoyl-CoA) may be used to study the specificity and kinetics of enzymes such as acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT1) involved in long chain fatty acid cholesterol esterification.
Biochem/physiol Actions
Oleoyl-CoA is an important substrate, that is essential for the biosynthesis of 1-Alkyl-2,3-diacylglycerol (ADG) and very long chain monounsaturated fatty acids of harderian gland (HG) 1-alkyl-2,3-diacylglycerol.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% |
| solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form - | form - | form powder |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?