Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 77,70 € |
Informazioni su questo articolo
77,70 €
usage
sufficient for 10 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
input
mammalian cells
mammalian tissue
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue
greener alternative category
, Aligned
storage temp.
15-25°C
General description
denaturazione delle macromolecole e l′inattivazione delle RNasi. L′aggiunta di etanolo induce il legame dell′RNA quando si fa ruotare il lisato attraverso una membrana di silice in una provetta per microcentrifuga. Dopo il lavaggio per rimuovere i contaminanti, si eluisce l′RNA in 50-100 μL di soluzione di eluizione. In meno di 30 minuti è possibile isolare fino a 150 μg di RNA totale.
Se si devono eliminare tutte le tracce di DNA, si raccomanda un ulteriore trattamento con DNasi I. La digestione con DNasi I può essere eseguita mentre l′RNA è legato alla colonna legante GenElute con il set per digestione su colonna con DNase I (DNASE10 e DNASE70). In alternativa, per una rimozione più rigorosa del DNA contaminante, si può trattare la preparazione finale di RNA con DNasi I per amplificazione (AMPD1).
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Purifica l′RNA totale da una quantità massima di 107 cellule o 40 mg di tessuto per preparazione
- Resa massima di 150 μg di RNA totale, puro, concentrato per preparazione
- Recupera l′RNA anche da sole 100 cellule
- Da 12 a 18 preparazioni semplici ed efficienti in 30 minuti
- Metodi a scambio anionico più rapidi del flusso per gravità
- Nessun passaggio scomodo associato a resine e sospensioni magnetiche
- 40% di purificazioni in più per kit rispetto al fornitore leader del mercato
- Resa massima di 150 μg di RNA totale, puro, concentrato per preparazione
- Purifica l′RNA totale da una quantità massima di 107 cellule o 40 mg di tessuto per preparazione
- Recupera l′RNA anche da sole 100 cellule
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 10 purifications | usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 350 purifications | usage sufficient for 10 purifications |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
| input mammalian cells | input mammalian tissue | input mammalian tissue | input mammalian cells |
| test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: up to 10^7 cells or 40 mg of tissue | test parameters : <40 min kit run time, sample volume: 250 μL with up to 500 µg total RNA |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit di minipreparazione dell′RNA totale di mammifero GenElute™
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Heart
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?