Vai a
RNV100
GENELUTE™ VIRAL RNA MINIPREP KIT
For the purification of Viral RNA
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
For Preparation of Clean Viral RNA, Viral RNA Extraction Kit, Viral RNA Purification Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
70 reactions
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
317,00 €
350 reactions
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1480,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
317,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable
input
sample(s) (swab)
test parameters
: ~20 min kit run time, sample volume: 120 μL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
The GenElute Viral RNA Miniprep Kit is designed for isolation of viral RNA in a column-based format. A single protocol is provided for isolation of viral RNA from saline, viral transport medium, saliva, cell suspension, and tissue culture medium. This kit does not separate viral from cellular RNA and will co-purify host cellular RNA if it is present. Efficient purification of low concentrations of viral RNA is enhanced by the inclusion of poly(A) carrier RNA. Downstream compatible applications for purified RNA include RT-qPCR and Next Generation Sequencing.
Application
Suitable for Virus RNA Purification
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DMN70DMN10MRN10
description
For the purification of Viral RNA
description
sufficient for 70 purifications
description
sufficient for 10 purifications
description
sufficient for 10 purifications
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
input
sample(s) (swab)
input
-
input
-
input
mammalian cells
mammalian tissue
RNA (total)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
test parameters
sample volume: 120 μL
test parameters
-
test parameters
-
test parameters
sample volume: 250 μL with up to 500 µg total RNA, : <40 min kit run time
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Poly(A) Carrier RNA
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
    SDS
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Heart
supp_hazards
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)