RFA452411S-EP
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11-Special, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor with PTFE-coating
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022653041 (NA)
Eppendorf® 5424700004 (EU)
Parametri
21,130 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5424/5424R
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)