RF451817C-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-18-17-Cryo, non aerosol tight, to hold, 18 x cryovials, with adapters and lid
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 18 x cryovials
fixed angle rotor
non aerosol tight
with adapters and lid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022654161 (NA)
Eppendorf® 5427705007 (EU)
Parametri
8,324 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5430/5430R
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)