Vai a
RABTYROE
HRP-Conjugated Phosphotyrosine-specific Antibody Concentrate (Item E)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
15,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
15,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
antibody product type
primary antibodies
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RABHRP2RABHRP1SAB2108873
description
-
description
-
description
-
description
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
primary antibodies
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)