The Human RELT ELISA antibody pair and standard have been identified, but the kit is not fully developed. This ELISA requires a 4 - 7 week development phase, which begins after receiving an order for the kit. The standard curve range has not been determined at this time. After development, the kit will have passed quality control tests and will thereafter have a typical 1 - 2 day lead time for orders placed.
RAB1662
Human RELT ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RELT(84957)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Could you provide the protocol and range of the standard curve for the Human RELT ELISA Cat# RAB1662?
1 risposta-