Documenti fondamentali
RAB1080
Sigma-Aldrich
Human Serpin F1 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Scegli un formato
96 WELLS
528,00 €
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
528,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
528,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 ug/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SERPINF1(5176)
Descrizione generale
This ELISA kit detects human Serpin F1. Approximately 40% cross-reactivity with recombinant mouse Serpin F1 is observed in this antibody pair.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cen Li et al.
Cell death & disease, 10(10), 742-742 (2019-10-05)
Pigment epithelium-derived factor (PEDF), a classic angiogenic inhibitor, has been reported to function as a tumor suppression protein and to downregulate in many types of solid tumors. However, the expression level of PEDF and its role in hepatocellular carcinoma (HCC)