Vai a
RAB1065
Human IL-2 ELISA Kit (for Lysates)
for cell and tissue lysate samples
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
96 wells
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
545,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... IL2(3558)
Input:
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
545,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL2(3558)
General description
This ELISA kit shows no cross-reactivity with any of the cytokines tested: Human Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, I-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, MCP- 1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB0286RAB1140RAB1060
description
for cell and tissue lysate samples
description
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
description
for cell and tissue lysate samples
description
for cell and tissue lysate samples
Gene Information
human ... IL2(3558)
Gene Information
human ... IL2(3558)
Gene Information
-
Gene Information
human ... IL10(3586)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.07-1500 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/ml
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
input
-
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)