Documenti fondamentali
RAB1058
Sigma-Aldrich
Human ICOS ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Scegli un formato
96 WELLS
624,00 €
624,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
624,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
624,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.2 ng/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ICOS(29851)
Descrizione generale
This ELISA antibody pair detects human ICOS. Other species are not determined.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rajni Kumari et al.
Nature communications, 10(1), 4255-4255 (2019-09-20)
Caspase-10 belongs to the class of initiator caspases and is a close homolog of caspase-8. However, the lack of caspase-10 in mice and limited substrate repertoire restricts the understanding of its physiological functions. Here, we report that ATP-citrate lyase (ACLY)
Qian Xia et al.
FEBS open bio, 9(6), 1137-1143 (2019-04-20)
Abdominal arterial aneurysm (AAA) shares many features with autoimmune diseases and appears to be a T-cell-mediated process. In addition, certain epigenetic changes, including DNA methylation, are associated with AAA. In this study, we investigated epigenetic modifications in regulatory T cells