Vai a
RAB0930
Rhesus Macaque IL5 / Interleukin-5 ELISA Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
rhesus macaque ... IL5(710622)
Species reactivity:
rhesus monkey
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
rhesus monkey
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rhesus macaque ... IL5(710622)
General description
The IL5 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of IL-5 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB0926RAB0929RAB0927
description
-
description
-
description
-
description
-
species reactivity
rhesus monkey
species reactivity
rhesus monkey
species reactivity
rhesus monkey
species reactivity
rhesus monkey
Gene Information
rhesus macaque ... IL5(710622)
Gene Information
rhesus macaque ... IL15(699616)
Gene Information
rhesus macaque ... IL4(574281)
Gene Information
rhesus macaque ... IL16(574100)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 2.05-500 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)