Documenti
RAB0775
Sigma-Aldrich
Mouse Clu / Clusterin ELISA Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 ng/mL
standard curve range: 0.098-24 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Clu(12759)
Descrizione generale
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Clusterin.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials