Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
96 wells | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 539,00 € |
Informazioni su questo articolo
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
539,00 €
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.03 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MBL2(4153)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatants and urine | description - | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description for serum, plasma, cell culture supernatants and urine |
| species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity rat | species reactivity human |
| Gene Information human ... MBL2(4153) | Gene Information mouse ... Mbl2(17195) | Gene Information rat ... APOBEC3H(64668) | Gene Information human ... FCGR2B(2213) |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type urine | input - | input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type serum |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable |
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?