Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 539,00 € |
Informazioni su questo articolo
539,00 €
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1500 pg/mL
standard curve range: 2.3-150 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Igf2(16002)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for cell culture supernatant | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description - | description for serum, plasma, cell culture supernatant and urine |
| Gene Information mouse ... Igf2(16002) | Gene Information rat ... Igf1(24482) | Gene Information - | Gene Information human ... IGF1R(3480) |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse, rat | species reactivity mouse | species reactivity human |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type cell culture supernatant(s) | input - | input sample type serum |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% |
| technique(s) capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method colorimetric |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?