Documenti fondamentali
RA817-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-8-17, aerosol-tight, to hold, 8 x 15 mL conical tubes, without adapter, without rubber mats
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Il prodotto RA817-EP al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
to hold 8 x 15 mL conical tubes
aerosol-tight
low-capacity swing bucket rotor
without adapter
without rubber mats
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639501 (NA)
Eppendorf® 5702700002 (EU)
Parametri
2,800 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Descrizione generale
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)