R9032
R-715 TFA salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ac-Lys-[D-betaNal7,lle8]desArg9-bradykinin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: >1 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C57H81N13O12.C2HF3O2/c1-4-34(2)48(56(81)82)68-51(76)43(31-37-23-24-38-17-8-9-18-39(38)29-37)66-52(77)44(33-71)67-50(75)42(30-36-15-6-5-7-16-36)64-47(73)32-62-53(78)45-21-13-27-69(45)55(80)46-22-14-28-70(46)54(79)41(20-12-26-61-57(59)60)65-49(74)40(63-35(3)72)19-10-11-25-58;3-2(4,5)1(6)7/h5-9,15-18,23-24,29,34,40-46,48,71H,4,10-14,19-22,25-28,30-33,58H2,1-3H3,(H,62,78)(H,63,72)(H,64,73)(H,65,74)(H,66,77)(H,67,75)(H,68,76)(H,81,82)(H4,59,60,61);(H,6,7)/t34-,40-,41-,42-,43+,44-,45-,46-,48-;/m0./s1
ZFUJDXXJCMFOSK-WBUMRSSGSA-N
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3