R9028
Repaglinide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-Ethoxy-4-[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methyl-1-butyl]aminocarbonylmethyl]benzoic acid, Novonorm, Prandin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Punto di fusione
129-130.2 °C
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Ideatore
Novo Nordisk
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
Informazioni sul gene
human ... ABCC8(6833) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox