Documenti fondamentali
R7516
Unwire full racks, polyketone
Holds 40 x 20-mm tubes, yellow
Sinonimo/i:
moulded rack, test tube rack
Scegli un formato
1 EA
29,50 €
29,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
29,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
29,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyketone
Caratteristiche
Holds 40 x 20-mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5970-0220
Lungh. × Largh. × Alt.
250 mm × 102 mm × 83 mm
Colore
yellow
Descrizione generale
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)